Stampa…

4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR901581-1G OR901581-5G
APOSOR901581-1GEA 85.8 EUR
APOSOR901581-1G APOSOR901581-5G
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol
Formula: C₉H₁₁BO₃
Peso molecolare: 177,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21609692
CAS Number: 1640035-73-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR