Stampa…
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901543-1G OR901543-5G
APOSOR901543-1GEA 188 EUR
APOSOR901543-1G APOSOR901543-5G
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
2-(4-Aminophenyl)oxazole
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040381
CAS Number: 62882-11-5