(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₂₀BNO₄ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD29035415 CAS Number: 2377607-43-5 |