Stampa…
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylate
OR901385-250MG OR901385-1G
APOSOR901385-250MGEA 611 EUR
APOSOR901385-250MG APOSOR901385-1G
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₅BN₂O₄
Peso molecolare: 308,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21099686
CAS Number: 1402174-62-2