Stampa…
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR900945-1G OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA 620 EUR
APOSOR900945-1G APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₀BNO₃
Peso molecolare: 261,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18732747
CAS Number: 631911-09-6