Stampa…
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR900848-10G OR900848-1G OR900848-5G
APOSOR900848-10GEA 567 EUR
APOSOR900848-10G APOSOR900848-1G APOSOR900848-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374476
CAS Number: 546115-65-5