Stampa…
5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900845-1G OR900845-500MG
APOSOR900845-1GEA 684 EUR
APOSOR900845-1G APOSOR900845-500MG
5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
5,5'-Dimethyldipyrromethane
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Peso molecolare: 174,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669617
CAS Number: 99840-54-7