Stampa…
4-(S-Acetylthio)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900844-1G OR900844-500MG
APOSOR900844-1GEA 807 EUR
APOSOR900844-1G APOSOR900844-500MG
4-(S-Acetylthio)benzaldehyde 95%
4-(S-Acetylthio)benzaldehyde
Formula: C₉H₈O₂S
Peso molecolare: 180,224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260458
CAS Number: 28130-89-4