Stampa…
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-yl)phenol
OR900821-1G OR900821-5G
APOSOR900821-1GEA 183 EUR
APOSOR900821-1G APOSOR900821-5G
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
4-Thiophen-2-ylphenol
Formula: C₁₀H₈OS
Peso molecolare: 176,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797407
CAS Number: 29886-65-5