Stampa…
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-3-methylphenyl)methanol
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 757 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031743
CAS Number: 61563-27-7