Stampa…
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900801-1G OR900801-5G
APOSOR900801-1GEA 270 EUR
APOSOR900801-1G APOSOR900801-5G
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236385
CAS Number: 5894-79-1