Stampa…
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(methylamino)propanoate
OR900796-1G OR900796-500MG OR900796-5G
APOSOR900796-1GEA 263 EUR
APOSOR900796-1G APOSOR900796-500MG APOSOR900796-5G
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate
Formula: C₈H₁₇NO₂
Peso molecolare: 159,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275841
CAS Number: 143707-72-6