[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900775-1G
OR900775-250MG
OR900775-5G
APOSOR900775-1GEA
248
EUR
APOSOR900775-1G
APOSOR900775-250MG
APOSOR900775-5G
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Formula:
C₁₀H₁₂ClN Peso molecolare: 181,662 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06213095 CAS Number: 69385-29-1 |