Stampa…
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900762-1G OR900762-250MG
APOSOR900762-1GEA 633 EUR
APOSOR900762-1G APOSOR900762-250MG
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14155858
CAS Number: 89981-57-7