Stampa…
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900748-1G OR900748-5G
APOSOR900748-1GEA 270 EUR
APOSOR900748-1G APOSOR900748-5G
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691200
CAS Number: 22146-58-3