Stampa…
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900743-10G OR900743-1G OR900743-5G
APOSOR900743-10GEA 538 EUR
APOSOR900743-10G APOSOR900743-1G APOSOR900743-5G
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863763
CAS Number: 183057-64-9