[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900701-1G
OR900701-250MG
OR900701-5G
APOSOR900701-1GEA
348
EUR
APOSOR900701-1G
APOSOR900701-250MG
APOSOR900701-5G
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol
Formula:
C₈H₁₀OS Peso molecolare: 154,229 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00196825 CAS Number: 33384-77-9 |