Stampa…
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 350 EUR
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂
Peso molecolare: 198,693 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08667746
CAS Number: 927965-80-8