Stampa…
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900656-1G OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA 648 EUR
APOSOR900656-1G APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂
Peso molecolare: 198,692 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09262078
CAS Number: 96798-20-8