Stampa…
N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900653-1G OR900653-5G
APOSOR900653-1GEA 183 EUR
APOSOR900653-1G APOSOR900653-5G
N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
N-Butyl-4-hydroxybenzamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01118983
CAS Number: 60696-49-3