Stampa…
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900649-1G OR900649-25G OR900649-5G
APOSOR900649-1GEA 147 EUR
APOSOR900649-1G APOSOR900649-25G APOSOR900649-5G
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07633879
CAS Number: 80917-39-1