Stampa…
(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900634-1G OR900634-5G
APOSOR900634-1GEA 219 EUR
APOSOR900634-1G APOSOR900634-5G
(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
(1-Methylcyclohexyl)methanamine
Formula: C₈H₁₇N
Peso molecolare: 127,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607978
CAS Number: 3913-98-2