Stampa…
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900633-1G OR900633-250MG
APOSOR900633-1GEA 575 EUR
APOSOR900633-1G APOSOR900633-250MG
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
(1-Methylcyclohexyl)methanol
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270318
CAS Number: 14064-13-2