Stampa…
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR900599-1G OR900599-5G
APOSOR900599-1GEA 40.6 EUR
APOSOR900599-1G APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683135
CAS Number: 217299-03-1