Stampa…
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900571-1G OR900571-5G
APOSOR900571-1GEA 219 EUR
APOSOR900571-1G APOSOR900571-5G
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23844302
CAS Number: 497250-66-5