1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900531-1G
OR900531-5G
APOSOR900531-1GEA
154
EUR
APOSOR900531-1G
APOSOR900531-5G
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene
Formula:
C₉H₁₁ClO Peso molecolare: 170,636 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23699511 CAS Number: 68578-50-7 |