Stampa…
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(1-Hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR900528-1G OR900528-250MG OR900528-5G
APOSOR900528-1GEA 112 EUR
APOSOR900528-1G APOSOR900528-250MG APOSOR900528-5G
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Formula: C₈H₁₀O₅
Peso molecolare: 186,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072503
CAS Number: 85920-63-4