Stampa…
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Propylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR9005-1G OR9005-5G
APOSOR9005-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9005-1G APOSOR9005-5G
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 96+%
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso molecolare: 218,7 g/mol
Punto di ebollizione: 275…276 °C
Punto di fusione: 20…22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041508
CAS Number: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,II