Stampa…
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxybenzofuran
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 112 EUR
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Formula: C₉H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656393
CAS Number: 50551-63-8