Stampa…
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxybenzo[b]thiophene
OR900495-1G OR900495-250MG
APOSOR900495-1GEA 372 EUR
APOSOR900495-1G APOSOR900495-250MG
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
6-Methoxy-1-benzothiophene
Formula: C₉H₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181215
CAS Number: 90560-10-4