Stampa…
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 219 EUR
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₆N₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689114
CAS Number: 1420800-13-0