Stampa…
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900482-1G OR900482-5G
APOSOR900482-1GEA 270 EUR
APOSOR900482-1G APOSOR900482-5G
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22586690
CAS Number: 16466-25-4