Stampa…
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900475-1G OR900475-5G
APOSOR900475-1GEA 219 EUR
APOSOR900475-1G APOSOR900475-5G
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile
Formula: C₇H₁₃NO
Peso molecolare: 127,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06252351
CAS Number: 58936-28-0