Stampa…
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900461-1G OR900461-250MG
APOSOR900461-1GEA 401 EUR
APOSOR900461-1G APOSOR900461-250MG
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile
Formula: C₆H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05262933
CAS Number: 49830-37-7