Stampa…
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900447-1G OR900447-5G
APOSOR900447-1GEA 290 EUR
APOSOR900447-1G APOSOR900447-5G
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20676665
CAS Number: 1379261-17-2