Stampa…
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900423-10G OR900423-1G OR900423-5G
APOSOR900423-10GEA 864 EUR
APOSOR900423-10G APOSOR900423-1G APOSOR900423-5G
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033554
CAS Number: 150226-22-5