Stampa…
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900400-1G OR900400-5G
APOSOR900400-1GEA 351 EUR
APOSOR900400-1G APOSOR900400-5G
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
2-Amino-N-benzylacetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Peso molecolare: 164,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09724204
CAS Number: 39796-52-6