Stampa…
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900376-1G OR900376-5G
APOSOR900376-1GEA 91.5 EUR
APOSOR900376-1G APOSOR900376-5G
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
3-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08729289
CAS Number: 15788-97-3