Stampa…
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Ethylsulphonyl)aniline
OR900357-1G OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA 633 EUR
APOSOR900357-1G APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11189664
CAS Number: 83164-93-6