Stampa…
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-iso-Butoxybenzonitrile
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 142 EUR
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274895
CAS Number: 5203-15-6