Stampa…
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900250-1G OR900250-5G
APOSOR900250-1GEA 53.8 EUR
APOSOR900250-1G APOSOR900250-5G
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
4-(Ethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11135503
CAS Number: 4714-63-0