Stampa…
Chromane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900234-1G OR900234-5G
APOSOR900234-1GEA 108 EUR
APOSOR900234-1G APOSOR900234-5G
Chromane 96%
Chromane
Formula: C₉H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138123
CAS Number: 493-08-3