Stampa…
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900221-1G OR900221-5G
APOSOR900221-1GEA 145 EUR
APOSOR900221-1G APOSOR900221-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094104
CAS Number: 32040-06-5