Stampa…
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900220-1G OR900220-5G
APOSOR900220-1GEA 33 EUR
APOSOR900220-1G APOSOR900220-5G
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835196
CAS Number: 7051-15-2