Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900208-1G OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA 147 EUR
APOSOR900208-1G APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981552
CAS Number: 1219940-12-1