Stampa…
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900191-1G OR900191-250MG
APOSOR900191-1GEA 757 EUR
APOSOR900191-1G APOSOR900191-250MG
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 198,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909485
CAS Number: 1356111-15-3