Stampa…
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)pyrrolidine
OR900184-1G OR900184-5G
APOSOR900184-1GEA 125 EUR
APOSOR900184-1G APOSOR900184-5G
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene
Formula: C₁₀H₁₁BrClN
Peso molecolare: 260,558 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18837620
CAS Number: 1291487-20-1