Stampa…
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR900180-1G OR900180-5G
APOSOR900180-1GEA 270 EUR
APOSOR900180-1G APOSOR900180-5G
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₁BrO
Peso molecolare: 227,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12138829
CAS Number: 412004-56-9