Stampa…
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900172-1G OR900172-5G
APOSOR900172-1GEA 147 EUR
APOSOR900172-1G APOSOR900172-5G
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Peso molecolare: 187,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11850835
CAS Number: 1593-60-8