Stampa…
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900152-1G OR900152-250MG
APOSOR900152-1GEA 531 EUR
APOSOR900152-1G APOSOR900152-250MG
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NS₂·ClH
Peso molecolare: 197,749 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036094
CAS Number: 958451-81-5